SML3804
PMX205 trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Hydrocinnamate (HC)-[OP(D-Cha)WR] trifluoroacetate, (5→1)-lactam-N2-(1-oxo-3-phenylpropyl)-L-ornithyl-L-prolyl-3-cyclohexyl-D-alanyl-L-tryptophyl-L-arginine trifluoroacetate, HC-[OP(D-Cha)WR] trifluoroacetate, HC-[Orn-Pro-dCha-Trp-Arg] trifluoroacetate, Hydrocinnamate-(L-ornithine-proline-D-cyclohexylalanine-tryptophan-arginine) trifluoroacetate;, Hydrocinnamate-(OPdChaWR) trifluoroacetate, Hydrocinnamate-[OP(D-Cha)WR] trifluoroacetate, PMX 205 trifluoroacetate, PMX-205 trifluoroacetate, c[Arg-Trp-D-Cha-Pro-Orn]-Hca trifluoroacetat
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
(Powder or Lyophilized powder or film)
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
N21[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCCC[C@@H](C1=O)NC(=O)CCc6ccccc6)CCCNC(=N)N)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)CC3CCCCC3
InChI
1S/C45H62N10O6/c46-45(47)49-24-9-18-34-40(57)48-23-10-19-35(51-39(56)22-21-29-12-3-1-4-13-29)44(61)55-25-11-20-38(55)43(60)54-36(26-30-14-5-2-6-15-30)41(58)53-37(42(59)52-34)27-31-28-50-33-17-8-7-16-32(31)33/h1,3-4,7-8,12-13,16-17,28,30,34-38,50H,2,5-6,9-
VATFHFJULBPYLM-ILOBPARPSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)