Documenti fondamentali
SML3718
Sigma-Aldrich
SIAIS630121
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-N-(4-(1-(4-(4-(8-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)oct-7-yn-1-yl)piperazin-1-yl)benzoyl)piperidin-4-yl)butyl)-3-(pyridin-3-yl)acrylamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H59N7O5
Peso molecolare:
826.04
Codice UNSPSC:
51111800
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O=C(/C=C/C1=CN=CC=C1)NCCCCC2CCN(CC2)C(C3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)CCCCCCC#CC5=CC=CC6=C5CN(C6=O)C7C(NC(CC7)=O)=O)=O
Azioni biochim/fisiol
SIAIS630121 is an orally available, cell penetrant, potent and highly selective proteolysis-targeting chimera (PROTAC) that induces NAMPT (nicotinamide phosphoribosyltransferase) degradation in several cancer cells lines (SW620, HT29, and HCT116). It contains NAMPT inhibitor FK866 linked to cereblon (CRBN) ligand lenalidomide. SIAIS630121 exhibits rapid and potent degradation of iNAMPT and eNAMPT.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)