SML3601
ZZW-115 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
10-[3-[4-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-piperazinyl]propyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine trihydrochloride, N,N-Dimethyl-2-(4-(3-(2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl)propyl)piperazin-1-yl)ethanamine trihydrochloride, ZZW 115 trihydrochloride, ZZW115 trihydrochloride
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(C1=CC=C2SC3=C(N(CCCN4CCN(CC4)CCN(C)C)C2=C1)C=CC=C3)F.[3HCl]
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)