SML3496
MI-463
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Methyl-5-[[4-[[6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amino]-1-piperidinyl]methyl]-1H-indole-2-carbonitrile, MI 463, MI463
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
N#CC1=CC2=C(C)C(CN3CCC(CC3)NC4=C5C=C(CC(F)(F)F)SC5=NC=N4)=CC=C2N1
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3