Documenti fondamentali
SML3494
Sigma-Aldrich
β-Benzamide adenine dinucleotide sodium salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Adenosine 5′-(trihydrogen diphosphate) P′→5′-ester with 3-β-D-ribofuranosylbenzamide sodium salt, BAD, benzamide adenine dinucleotide sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26N6O14P2Na2
Peso molecolare:
706.40
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(OP(OC[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N(C=N3)C4=C3C(N)=NC=N4)O2)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@H]1C5=CC(C(N)=O)=CC=C5
Azioni biochim/fisiol
β-Benzamide adenine dinucleotide (BAD), an analogue of nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD+), is an active metabolite of benzamide riboside and a potent inhibitor of inosine 5′-monophosphate dehydrogenase (IMPDH). Also, β-Benzamide adenine dinucleotide is a non-hydrolysable substrate/inhibitor of NADases and PARP enzymes. A higher concentration (Ki = 90 μM) it inhibits human NAD kinase.
Analogue of nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD+); inhibitor of inosine 5′-monophosphate dehydrogenase (IMPDH)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)