SML3490
FMC
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Dimethyl(fluoromethyl)(2-hydroxyethyl)ammonium chloride, Fluorocholine chloride, Fluoromethylcholine chloride, N-(Fluoromethyl)-2-hydroxy-n,n-dimethylethanaminium chloride, NSC720948
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
(Crystals to semi-solid)
Condizioni di stoccaggio
under inert gas
Colore
colorless to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
FC[N+](CCO)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C5H13FNO.ClH/c1-7(2,5-6)3-4-8;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
QJEHIIJVWXGJAB-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)