SML3488
CuATSP
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(SP-4-2)-[[2,2′-(1,2-Dimethyl-1,2-ethanediylidene)bis[N-phenylhydrazinecarbothioamidato-κN2,κS]](2-)]copper, Cu ATSP, Cu-ATSP
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
, Faint brown to dark red
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=[N]2[Cu]3(SC(NC4=CC=CC=C4)=N2)SC(NC5=CC=CC=C5)=N[N]3=C1C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3