Key Documents
SML3478
Sigma-Aldrich
PNU-159682
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(8S,10S)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-10-[[(1S,3R,4aS,9S,9aR,10aS)-octahydro-9-methoxy-1-methyl-1H-pyrano[4′,3′:4,5]oxazolo[2,3-c][1,4]oxazin-3-yl]oxy]-5,12-naphthacenedione, PNU 159682
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H35NO13
Numero CAS:
Peso molecolare:
641.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
under inert gas
Colore
, Faint red to very dark red
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
PNU-159682, an active nemorubicin metabolite, is a highly potent anthracycline toxin that retains antitumor activity in vivo. Similarly to other anthracyclines PNU-159682 intercalates between the CG base pairs of DNA, but the stability of the complexes is much higher.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3