Documenti fondamentali
SML3412
Sigma-Aldrich
Talinolol
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-Talinolol, 02-115, 1-(4-(3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy)phenyl)-3-cyclohexylurea, 1-(4-cyclohexylureidophenoxy)-2-hydroxy-3-tert-butylaminopropane, Cordanum, N-Cyclohexyl-N′-[4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]urea, rac-Talinolol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H33N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
N(C2CCCCC2)C(=O)Nc1ccc(cc1)OCC(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C20H33N3O3/c1-20(2,3)21-13-17(24)14-26-18-11-9-16(10-12-18)23-19(25)22-15-7-5-4-6-8-15/h9-12,15,17,21,24H,4-8,13-14H2,1-3H3,(H2,22,23,25)
MXFWWQICDIZSOA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Talinolol is an orally active beta blocker (β blocker) with in vivo antihypertensive efficacy. In addition to its beta-adrenergic receptor (βAR, bAR) antagonist potency (βAR1/2 Ki = 0.24/0.9 μM), talinolol is also reported to exhibit inhibitory side-activity against soluble epoxide hydrolase (sEH IC50 = 2.8 μM).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)