SML3336
VU0155056
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5W0, ML272, N-(2-{4-[2-Oxo-2,3-dihydro-1H-benzo(d)imidazol-1-yl]piperidin-1-yl}ethyl)-2-naphthamide, N-[2-[4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-2-naphthalenecarboxamide, VU 0155056
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)