Documenti fondamentali
SML3306
Sigma-Aldrich
BAY-390
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1R,2R)-2-(4-Fluorophenylamino)-1-(trifluoromethyl)cyclohexanol, BAY 390, BAY390
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15F4NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.26
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
oil
Colore
yellow to orange
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=CC=C(C=C1)N[C@H]2[C@@](C(F)(F)F)(CCCC2)O
InChI
IESAJAZKMLPVIB-VXGBXAGGSA-N
Azioni biochim/fisiol
BAY-390 is an orally active, potent and selective TRPA1 inhibitor (cellular Ca++ influx IC50 in nM by FLIPR = 16/hu, 19/monkey, 63/rat, 68/guinea pig, 73/mu, 81/dog; IC50 = 5.6 µM/hTRPC5, >25 µM/human TRPV1/4, TRPC3/6, KCNK9 (TASK-3), CACNA1H (Cav3.2)) that shows in vivo efficacy in animal models of inflammatory pain (30 or 90 mg/kg mice, p.o.) and neurogenic pain (30 or 90 mg/kg rats, b.i.d. p.o.).
Oally active, potent and selective TRPA1 inhibitor with in vivo efficacy in inflammatory and neurogenic pain models.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)