SML3193
(S)-GSK2920487A
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-(4-fluorobenzo[b]thiophen-2-yl)(3-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)piperidin-1-yl)methanone, (S)-1, TCMDC-143498
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to gray
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1C[C@H](CCC1)N2C=CN=C2C)C3=CC4=C(S3)C=CC=C4F
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3