SML2953
MGR1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,2-Dimethylpropanoic acid [(1,4,4a,9,9a,10-hexahydro-9,10-dioxo-1,4-ethanoanthracen-5-yl)oxy]methyl ester, JCHD precursor
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C2C(C(C3=C1C=CC=C3OCOC(C(C)(C)C)=O)=O)C4C=CC2CC4
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3