SML2786
WRG-28
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
DDR2 inhibitor WRG-28, N-Ethyl-4-[[(3-oxo-3H-phenoxazin-7-yl)oxy]methyl]-benzenesulfonamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to very dark orange
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(NCC)c1ccc(cc1)COc2cc3[o]c4c(nc3cc2)cc[c](c4)=O
InChI
AARVTLIQNGAELZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)