Key Documents
SML2761
Sigma-Aldrich
SGC6870N
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-4-(5-Bromothiophene-2-carbonyl)-5-(3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-4,5-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H21BrN2O2S
Peso molecolare:
469.39
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -265 to -295°, c = 0.5 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
SGC6870N is the (S)-enantiomer of and the recommended inactive (negative) control for the selective protein arginine methyltransferase PRMT6 inhibitor SGC6870.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3