SML2627
Connexin43 mimetic peptide 5 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Peptide 5 trifluoroacetate salt, VDCFLSRPTEKT trifluoroacetate salt, Val-Asp-Cys-Phe-Leu-Ser-Arg-Pro-Thr-Glu-Lys-Thr trifluoroacetate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)