SML2608
CSRM617 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2,3,4-Trihydroxyphenyl-methylidene)-hydrazino-2-amino-3-hydroxy-1-propanone hydrochloride, 2-Amino-3-hydroxy-N′-(2,3,4-trihydroxybenzylidene)propanehydrazide hydrochloride, 2-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene] serinehydrazide hydrochloride (1:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=C(C=CC(O)=C1O)C=NNC(C(CO)N)=O.Cl
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3