SML2598
Ataciguat
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Chloro-2-[[(5-chloro-2-thienyl)sulfonyl]amino]-N-[4-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-benzamide, 5-Chloro-2-[[(5-chlorothien-2-yl)sulfonyl]amino]-N-[4-[(morpholin-4-yl)sulfonyl]phenyl]benzamide, HMR-1766, HMR1766
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N4CCOCC4)c1ccc(cc1)NC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)N[S](=O)(=O)c3[s]c(cc3)Cl
InChI
1S/C21H19Cl2N3O6S3/c22-14-1-6-18(25-34(28,29)20-8-7-19(23)33-20)17(13-14)21(27)24-15-2-4-16(5-3-15)35(30,31)26-9-11-32-12-10-26/h1-8,13,25H,9-12H2,(H,24,27)
PQHLRGARXNPFCF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)