Documenti fondamentali
SML2557
Sigma-Aldrich
Aminopyridine 2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-((6-Aminopyridin-3-yl)methyl)-3-(4-bromophenyl)urea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13BrN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.17
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=CC=C(CNC(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O)C=N1
InChI
1S/C13H13BrN4O/c14-10-2-4-11(5-3-10)18-13(19)17-8-9-1-6-12(15)16-7-9/h1-7H,8H2,(H2,15,16)(H2,17,18,19)
NNDXEGUWCFIHTD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Aminopyridine 2 (1-((6-aminopyridin-3-yl)methyl)-3-(4-bromophenyl)urea) is an orally available, potent and selective irreversible inhibitor of myeloperoxidase (MPO) that blocks vasomotor dysfunction in rat aortic rings. Aminopyridine 2 inhibits myeloperoxidase in a mouse model of peritonitis.
orally available, potent and selective irreversible inhibitor of myeloperoxidase (MPO)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)