Documenti fondamentali
SML2554
Sigma-Aldrich
RIPK2 inhibitor 1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(Benzoylamino)-4-methyl-N-[3-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)phenyl]-benzamide, MolPort-016-359-762
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H22N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to very dark gray
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC=C(C(NC2=CC(C3=NC=CN3C)=CC=C2)=O)C=C1NC(C4=CC=CC=C4)=O
InChI
1S/C25H22N4O2/c1-17-11-12-20(16-22(17)28-24(30)18-7-4-3-5-8-18)25(31)27-21-10-6-9-19(15-21)23-26-13-14-29(23)2/h3-16H,1-2H3,(H,27,31)(H,28,30)
OIIYBZHRYXJCHR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
RIPK2 inhibitor 1 is a potent and selective inhibitor of Receptor interacting protein kinase 2 (RIPK2) that potently inhibit NFκB activity and the proliferation of cancer cell lines. RIPK2 inhibitor 1 inhibits intestinal and lung inflammation in rodent models.
potent and selective inhibitor of Receptor interacting protein kinase 2 (RIPK2) that potently inhibit NFκB activity
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)