Documenti fondamentali
SML2523
Sigma-Aldrich
Pramlintide acetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
25,28,29 TriPro-amylin (human) acetate, AC 0137, AC 137, AC0137, AC137, TriPro-amylin acetate, [Pro25,28,29]-amylin (human) acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C171H267N51O53S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
3949.39
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C171H269N51O53S2/c1-21-81(12)130(163(268)207-110(56-78(6)7)169(274)222-53-33-42-118(222)170(275)221-52-32-41-117(221)160(265)219-135(89(20)230)167(272)206-109(66-125(180)238)151(256)212-128(79(8)9)161(266)186-68-126(239)192-111(70-223)154(259)203-107(64-123(178)236)152(257)218-134(88(19)229)166(271)195-98(136(181)241)57-92-43-45-94(231)46-44-92)214-159(264)116-40-31-51-220(116)127(240)69-187-141(246)101(58-90-34-24-22-25-35-90)199-148(253)105(62-121(176)234)201-149(254)106(63-122(177)235)202-155(260)112(71-224)209-156(261)113(72-225)208-146(251)103(60-93-67-184-75-188-93)205-162(267)129(80(10)11)213-150(255)100(55-77(4)5)198-145(250)102(59-91-36-26-23-27-37-91)200-147(252)104(61-120(175)233)196-137(242)82(13)189-144(249)99(54-76(2)3)197-142(247)96(39-30-50-185-171(182)183)193-143(248)97(47-48-119(174)232)194-165(270)132(86(17)227)215-138(243)83(14)190-157(262)114(73-276)211-168(273)133(87(18)228)216-139(244)84(15)191-164(269)131(85(16)226)217-153(258)108(65-124(179)237)204-158(263)115(74-277)210-140(245)95(173)38-28-29-49-172/h22-27,34-37,43-46,67,75-89,95-118,128-135,223-231,276-277H,21,28-33,38-42,47-66,68-74,172-173H2,1-20H3,(H2,174,232)(H2,175,233)(H2,176,234)(H2,177,235)(H2,178,236)(H2,179,237)(H2,180,238)(H2,181,241)(H,184,188)(H,186,266)(H,187,246)(H,189,249)(H,190,262)(H,191,269)(H,192,239)(H,193,248)(H,194,270)(H,195,271)(H,196,242)(H,197,247)(H,198,250)(H,199,253)(H,200,252)(H,201,254)(H,202,260)(H,203,259)(H,204,263)(H,205,267)(H,206,272)(H,207,268)(H,208,251)(H,209,261)(H,210,245)(H,211,273)(H,212,256)(H,213,255)(H,214,264)(H,215,243)(H,216,244)(H,217,258)(H,218,257)(H,219,265)(H4,182,183,185)/t81-,82-,83-,84-,85+,86+,87+,88+,89+,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,128-,129-,130-,131-,132-,133-,134-,135-/m0/s1
NRKVKVQDUCJPIZ-MKAGXXMWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Pramlintide (AC0137, AC137, triPro-amylin) is a synthetic antidiabetic peptide that corresponds to human amylin (aa34-70) with proline substitutions at N25, S28 and S29 to limit the self-aggregation seen with native amylin. Pramlintide augments endogenous amylin-mediated glycemic control (blood glucose regulation) in vivo by delaying gastric emptying and inhibiting the secretion of glucagon, a catabolic hormone that opposes the effects of insulin and amylin.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)