SML2466
OXFBD04
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-5-(hydroxy(pyridin-3-yl)methyl)phenol
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=NOC(C)=C1C2=CC(C(O)C3=CN=CC=C3)=CC(O)=C2
Azioni biochim/fisiol
OXFBD04 is a potent and selective inhibitor of BRD4(1) that inhibits interactions of BRD4with the RelA subunit of NF-κB. OXFBD02 inhibits proliferation of various cancer cell lines including leukaemia, breast, and renal cancer cell lines.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Bioorganic & medicinal chemistry, 26(11), 2937-2957 (2018-05-20)
Ligands for the bromodomain and extra-terminal domain (BET) family of bromodomains have shown promise as useful therapeutic agents for treating a range of cancers and inflammation. Here we report that our previously developed 3,5-dimethylisoxazole-based BET bromodomain ligand (OXFBD02) inhibits interactions