SML2464
KRN2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
KRN2, 13-[(2-Fluorophenyl)methyl]-5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
faint yellow to dark orange
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(C=CC=C1)=C1CC2=C([N+](CC3)=CC4=C2C=CC(OC)=C4OC)C5=C3C=C(OCO6)C6=C5.[Cl-]
InChI
RPHFGOXVJGNJJH-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)