SML2448
PK4C9
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Homocarbonyltopsentin, [2-[(6-Hydroxy-1H-indol-3-yl)carbonyl]-1H-imidazol-4-yl]-1H-indol-3-yl--methanone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to very dark brown
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c(nc(c1)C(=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)c2c3c([nH]c2)cc(cc3)O
InChI
1S/C21H14N4O3/c26-11-5-6-13-15(9-23-17(13)7-11)20(28)21-24-10-18(25-21)19(27)14-8-22-16-4-2-1-3-12(14)16/h1-10,22-23,26H,(H,24,25)
DRCVQVIMGSWRLN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)