SML2310
Thiodigalactoside
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Thiodigalactoside, β-D-Galactopyranosyl 1-thio-β-D-galactopyranoside, D-Galactopyranosylthio-β-D-galactopyranoside, TDG, D-Galactopyranosyl-β-D-thiogalactopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S([C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)C1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O10S/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12?/m1/s1
SYKYBMOFPMXDRQ-VVLLKYQZSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)