SML2264
Col003
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-3-nitro-5-(phenylmethyl)benzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(C=C(C=C1C=O)CC2=CC=CC=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-9-12-7-11(6-10-4-2-1-3-5-10)8-13(14(12)17)15(18)19/h1-5,7-9,17H,6H2
RKJXVCLOGNLZOI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)