SML2087
SJ000291942
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Ethylphenoxy)-N-(4-fluoro-3-nitrophenyl)-acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC1=CC=C(OCC(NC2=CC([N+]([O-])=O)=C(F)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C16H15FN2O4/c1-2-11-3-6-13(7-4-11)23-10-16(20)18-12-5-8-14(17)15(9-12)19(21)22/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,18,20)
YSZJLXPXVFGTNK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)