SML2061
ST1926
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-3-(4′-Hydroxy-3′-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl[1,1′-biphenyl]-4-yl)-2-propenoic acid, Adarotene, ST 1926
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1)c5ccc(cc5)\C=C\C(=O)O)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C25H26O3/c26-23-7-6-21(20-4-1-16(2-5-20)3-8-24(27)28)12-22(23)25-13-17-9-18(14-25)11-19(10-17)15-25/h1-8,12,17-19,26H,9-11,13-15H2,(H,27,28)/b8-3+
QAWBIEIZDDIEMW-FPYGCLRLSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)