SML1953
GDC-0879
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5-[1-(2-hydroxyethyl)-3-(4-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-, oxime, 2,3-Dihydro-5-[1-(2-hydroxyethyl)-3-(4-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1H-inden-1-one oxime, 2-[4-[(1E)-1-(Hydroxyimino)-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl]-3-(pyridine-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]ethan-1-ol, 5-(1-(2-Hydroxyethyl)-3-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one oxime, AR00341677, GDC0879
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCN(N=C1C2=CC=NC=C2)C=C1C3=CC=C4C(CC/C4=N\O)=C3
InChI
1S/C19H18N4O2/c24-10-9-23-12-17(19(21-23)13-5-7-20-8-6-13)15-1-3-16-14(11-15)2-4-18(16)22-25/h1,3,5-8,11-12,24-25H,2,4,9-10H2/b22-18+
DEZZLWQELQORIU-RELWKKBWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3