SML1855
AZD5438
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[2-Methyl-1-(1-methylethyl)-1H-imidazol-5-yl]-N-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-pyrimidinamine, AZD 5438, AZD-5438
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H21N5O2S/c1-12(2)23-13(3)20-11-17(23)16-9-10-19-18(22-16)21-14-5-7-15(8-6-14)26(4,24)25/h5-12H,1-4H3,(H,19,21,22)
WJRRGYBTGDJBFX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3