SML1813
Ani9
Sinonimo/i:
(4-Chloro-2-methylphenoxy)-acetic acid [(2-methoxyphenyl)methylene]hydrazide, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-N-[(2-methoxyphenyl)methylideneamino]-acetamide, 2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)-acetic acid 2-[(2-methoxyphenyl)methylene]hydrazide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(OCC(NN=CC2=C(OC)C=CC=C2)=O)C=CC(Cl)=C1
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3