SML1736
Nelarabine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-amino-9-β-D-arabinofuranosyl-6-methoxy-9H-purine, 506U, 506U78, 9-β-D-Arabinofuranosyl-6-methoxy-9H-purin-2-amine, Arranon, Atriance, GW-506U78
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)N2C=NC3=C2N=C(N)N=C3OC
InChI
1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6-,7+,10?/m1/s1
IXOXBSCIXZEQEQ-KBNQYOMWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)