Documenti fondamentali
SML1700
Sigma-Aldrich
(S)-ZINC-3573
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-N,N-Dimethyl-1-(5-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)-3-pyrrolidinamine, (S)-ZINC7243573
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.39
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN([C@@H](CC1)CN1C2=CC(C3=CC=CC=C3)=NC4=CC=NN24)C
InChI
XKBSPAZCFAIBJL-HNNXBMFYSA-N
Applicazioni
(S)-ZINC-3573 has been used to investigate the biology of the primate-exclusive MRGPRX2 G protein-coupled receptor (GPCR).
Azioni biochim/fisiol
(S)-ZINC-3573 is an inactive control probe for (R)-ZINC-3573.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
In silico design of novel probes for the atypical opioid receptor MRGPRX2
Lansu K, et al.
Nature Chemical Biology, 13(5), 529-529 (2017)
In silico design of novel probes for the atypical opioid receptor MRGPRX2
Lansu, K.
Nature Chemical Biology (2017)