SML1483
Ogerin negative control
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[4-Amino-6-[(phenylmethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-benzenemethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC(C2=CC(CO)=CC=C2)=NC(NCC3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C17H17N5O/c18-16-20-15(14-8-4-7-13(9-14)11-23)21-17(22-16)19-10-12-5-2-1-3-6-12/h1-9,23H,10-11H2,(H3,18,19,20,21,22)
RVKAHYFWSKSSQQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)