Documenti fondamentali
SML1432
Sigma-Aldrich
PHCCC
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
7,7a-Dihydro-7-(hydroxyimino)-N-phenyl-benzo[b]cyclopropa[e]pyran-1a(1H)-carboxamide, N-Phenyl-7-(hydroxyimino)cyclopropa[b]chromen-1a-carboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.30
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=CC=CC=C1)C2(C/3C2)OC4=C(C=CC=C4)C3=N/O
InChI
1S/C17H14N2O3/c20-16(18-11-6-2-1-3-7-11)17-10-13(17)15(19-21)12-8-4-5-9-14(12)22-17/h1-9,13,21H,10H2,(H,18,20)/b19-15+
FPXPIEZPAXSELW-XDJHFCHBSA-N
Azioni biochim/fisiol
PHCCC is a positive allosteric modulator (PAM) at the mGluR4 subtype that exhibits anxiolytic and anti-Parkinsonian effects in animal models. PHCCC is a potent group I metabotropic glutamate receptor antagonist.
PHCCC is a positive allosteric modulator (PAM) at the mGluR4 subtype. PHCCC is a potent group I metabotropic glutamate receptor antagonist.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)