SML1353
ML351
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(Methylamino)-2-(1-naphthalenyl)-4-oxazolecarbonitrile, CID 664510, ML 351, SID 104223766
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNC1=C(C#N)N=C(O1)C2=C3C(C=CC=C3)=CC=C2
InChI
1S/C15H11N3O/c1-17-15-13(9-16)18-14(19-15)12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8,17H,1H3
DYXYXTDIFMDJIR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)