Documenti fondamentali
SML1337
Sigma-Aldrich
NQ301
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chloro-3-(4-acetophenyl)-amino-1,4-naphthoquinone, 2-[(4-Acetylphenyl)amino]-3-chloro-1,4-naphthalenedione, Compound 211, NQ 301
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H19N3O · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, faint red to dark red
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(Cl)=C(NC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C18H12ClNO3/c1-10(21)11-6-8-12(9-7-11)20-16-15(19)17(22)13-4-2-3-5-14(13)18(16)23/h2-9,20H,1H3
LSQZKIQSQHZVQS-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NQ301 is an antithrombotic agent. Recent study shows that NQ301 (Compound 211) is a highly potent, selective, non-competitive allosteric inhibitor of CD45 that selectively inhibits dephosphorylation of substrate Lck pY-505 versus Lck pY-393. NQ301 prevents T cell receptor-mediated activation of Lck, Zap-70 and MAPK, and IL-2 production in primary T-cells. NQ301 exhibits immunosuppressive activity in mice.
NQ301 is an antithrombotic agent; antiplatelet; highly potent, selective non-competitive allosteric inhibitor of CD45.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)