SML1300
MitoB
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(Dihydroxyboronyl)benzyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H23BBrO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
477.14
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
MitoB is a mitochondria-targeted mass spectrometry probe used to measure hydrogen peroxide (H2O2) levels within mitochondria in vivo..
MitoB is a mitochondria-targeted mass spectrometry probe used to measure hydrogen peroxide (H2O2) levels within mitochondria. MitoB reacts selelectively with H2O2 to form a new product, MitoP. The ratio of MitoP to MitoB can be used to determine mitochondrial H2O2 concentration.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)