SML0948
KY02111
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(6-Chloro-2-benzothiazolyl)-3,4-dimethoxy-benzenepropanamide
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H17ClN2O3S/c1-23-14-7-3-11(9-15(14)24-2)4-8-17(22)21-18-20-13-6-5-12(19)10-16(13)25-18/h3,5-7,9-10H,4,8H2,1-2H3,(H,20,21,22)
LXFKEVQQSKQXPR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)