SML0360
TAK-715
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(4-(2-Ethyl-4-(3-methylphenyl)-1,3-thiazol-5-yl)-2-pyridyl)benzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
faintly yellow to dark yellow
Solubilità
DMSO: >15 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCc1nc(-c2cccc(C)c2)c(s1)-c3ccnc(NC(=O)c4ccccc4)c3
InChI
1S/C24H21N3OS/c1-3-21-27-22(18-11-7-8-16(2)14-18)23(29-21)19-12-13-25-20(15-19)26-24(28)17-9-5-4-6-10-17/h4-15H,3H2,1-2H3,(H,25,26,28)
HEKAIDKUDLCBRU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... MAPK14(1432)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of both stress activated (SAPK) and mitogen-activated (MAPK) protein kinases. They form a network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli, including growth factors, chemical or osmotic stress, irradiation, bacterial infection and proinflammatory cytokines.