SML0241
Ganirelix acetate salt
≥95% (HPLC), lyophilized powder, GnRH antagonist
Sinonimo/i:
Antagon, N-Acetyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-4-chloro-D-phenylalanyl-3-(3-pyridinyl)-D-alanyl-L-seryl-L-tyrosyl-N6-[bis(ethylamino)methylene]-D-lysyl-L-leucyl-N6-[bis(ethylamino)methylene]-L-lysyl-L-prolyl-D-alaninamide diacetate, Orgalutran
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ganirelix acetate salt, ≥95% (HPLC)
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized powder
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C[C@H](NC(=O)C(NC(=O)C)Cc5cc6c(cc5)cccc6)C(=O)N[C@@H](Cc4cnccc4)C(=O)N[C@H](CO)C(=O)N[C@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)N[C@H](CCCCN=C(NCC)NCC)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN=C(NCC)NCC)C(=O)N2C(CCC2)C(=O)N[C@H](C)C(=O)N.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C80H113ClN18O13.2C2H4O2/c1-9-84-79(85-10-2)88-38-17-15-24-60(70(104)94-62(41-49(5)6)71(105)93-61(25-16-18-39-89-80(86-11-3)87-12-4)78(112)99-40-20-26-68(99)77(111)90-50(7)69(82)103)92-73(107)64(44-53-30-35-59(102)36-31-53)97-76(110)67(48-100)98-75(109)66(46-55-21-19-37-83-47-55)96-74(108)65(43-52-28-33-58(81)34-29-52)95-72(106)63(91-51(8)101)45-54-27-32-56-22-13-14-23-57(56)42-54;2*1-2(3)4/h13-14,19,21-23,27-37,42,47,49-50,60-68,100,102H,9-12,15-18,20,24-26,38-41,43-46,48H2,1-8H3,(H2,82,103)(H,90,111)(H,91,101)(H,92,107)(H,93,105)(H,94,104)(H,95,106)(H,96,108)(H,97,110)(H,98,109)(H2,84,85,88)(H2,86,87,89);2*1H3,(H,3,4)/t50-,60-,61+,62+,63?,64-,65+,66+,67-,68?;;/m1../s1
OVBICQMTCPFEBS-HYVLHXRFSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)