SML0083
GSK 1059615 sodium salt hydrate
Sinonimo/i:
(5Z)-5-[[4-(4-pyridinyl)-6-quinolinyl]methylene]-2,4-thiazolidinedione sodium salt hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Colore
yellow
Solubilità
H2O: ≥8 mg/mL
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[Na+].O=C1[N-]C(=O)C(\S1)=C\c2ccc3nccc(-c4ccncc4)c3c2
InChI
1S/C18H11N3O2S.Na.H2O/c22-17-16(24-18(23)21-17)10-11-1-2-15-14(9-11)13(5-8-20-15)12-3-6-19-7-4-12;;/h1-10H,(H,21,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/b16-10-;;
KKSRFFGUIONCPS-FLPKAINGSA-M
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)