SML0068
CTP Inhibitor
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
ZINC Compound 792949; 4-Chloro-3-[[(3-nitrophenyl)amino]sulfonyl]-benzoic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥23 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)S(=O)(=O)Nc2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9ClN2O6S/c14-11-5-4-8(13(17)18)6-12(11)23(21,22)15-9-2-1-3-10(7-9)16(19)20/h1-7,15H,(H,17,18)
IIJQJWNGBILZCU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
CTP inhibitor has been used in mouse to study the transition of endothelial to mesenchymal cells.
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3