SML0059
BLT-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hexyl-1-cyclopentanone thiosemicarbazone, 33M20, BLT1, Block lipid transport-1, MIT 9952-53
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥13 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCC1CCC\C1=N/NC(N)=S
InChI
1S/C12H23N3S/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)14-15-12(13)16/h10H,2-9H2,1H3,(H3,13,15,16)/b14-11+
OWGUSBISUVLUJF-SDNWHVSQSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3