SML0055
Securinine
≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -980 to -1015 (C=1, MeOH)
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: ≥25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1O[C@@]23C[C@@H](C=CC2=C1)N4CCCC[C@H]34
InChI
1S/C13H15NO2/c15-12-7-9-4-5-10-8-13(9,16-12)11-3-1-2-6-14(10)11/h4-5,7,10-11H,1-3,6,8H2/t10-,11-,13+/m1/s1
SWZMSZQQJRKFBP-WZRBSPASSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Articoli
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.