SML0043
Racecadotril
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(RS)-Benzyl N-[3-(acetylthio)-2-benzylpropanoyl]glycinate, (±)-Acetorphan, Acetorphan, Cadotril, Redotil, Tiorfan, Zedott
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥44 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)
ODUOJXZPIYUATO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to neuropeptidases for your research needs.