SML0036
Procarbazine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(1-Methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]benzamide hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥18 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
InChI
1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
DERJYEZSLHIUKF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)