SMB00919
Cichoriin
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cichoriin, 6,7-Dihydroxycoumarin 7-glucoside, 6-Hydroxy-7-(β-D-glucopyranosyloxy)coumarin, Cichorioside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
off-white to beige
Punto di fusione
213—214 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o][c](ccc3cc2O)=O
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-4-8-6(3-7(9)17)1-2-11(18)22-8/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
WNBCMONIPIJTSB-TVKJYDDYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)