Documenti fondamentali
SMB00548
Sigma-Aldrich
3-(1,1-Dimethylallyl)-8-hydroxy-7-methoxycoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
7-hydroxy-8-methoxy-3-(2-methylbut-3-en-2-yl)chromen-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C(C(C)(C)C=C)=CC(C=CC(OC)=C2O)=C2O1
InChI
1S/C15H16O4/c1-5-15(2,3)10-8-9-6-7-11(18-4)12(16)13(9)19-14(10)17/h5-8,16H,1H2,2-4H3
KNZZAAGBIUZSNV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)