SMB00522
5,6,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavone
≥85% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
5,6,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥85% (LC/MS-UV)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(C(O)=C(C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-9-4-2-8(3-5-9)12-6-10(17)14-13(22-12)7-11(18)15(19)16(14)20/h2-7,18-20H,1H3
XVMMEYCPXZYLAI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3